Läs mer
6,7-Didehydronorethisterone Acetate, Mikromol™
Beskrivning
6,7-Didehydronorethisterone Acetate, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Didehydronorethisterone Acetate |
| CAS | 106765-04-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6,7-Didehydronorethisterone Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H26 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6,7-Didehydronorethisterone Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,5,7,13,17-20H,6,8-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| Visa mer |