missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6,7-Dihydro-2-(1-pyrrolidinyl)-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine Dihydrochloride;, TRC

Produktkod. 30418614
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418614 100 mg
30410143 1 g
30413587 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30418614 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP184751100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1864058-89-8
Molekylformel C10H14N4 . 2(HCl)
Molekylvikt (g/mol) 263.16
Synonym 1-[5H,6H,7H-Pyrrolo[3,4-d]pyrimidin-2-yl]pyrrolidine Dihydrochloride
IUPAC-namn 2-pyrrolidin-1-yl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine;dihydrochloride
LEDER Cl.Cl.C1CCN(C1)c2ncc3CNCc3n2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6,7-Dihydro-2-(1-pyrrolidinyl)-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine Dihydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N4.2ClH/c1-2-4-14(3-1)10-12-6-8-5-11-7-9(8)13-10;;/h6,11H,1-5,7H2;2*1H
Formel vikt 262.0752
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.