Läs mer
6,7-dihydro-4(5H)-bensofuranon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10365271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10365271 5 g Glasflaska 5g
10738041 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10365271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330080050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16806-93-2 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16806-93-2
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00215511
InChI-nyckel DXWQOYPYNPSVRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydrobenzofuran-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-one, 6,7-dihydro-1-benzofuran-4 5h-one, 4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydro, pubchem14044, 6,7-dihydro-4 5h benzo-furanone, 6,7-dihydro-5h-benzofuran-4-one, 6?7-dihydro-4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydro-4-5h-benzofuranone
PubChem CID 2733541
IUPAC-namn 6,7-dihydro-5H-l-bensofuran-4-on
LEDER C1CC2=C(C=CO2)C(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6, 7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 30.0°C to 34.0°C
Färg Gul till brun
Kokpunkt 115.0°C to 118.0°C (16.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5300 to 1.5320
Kvantitet 5 g
Beilstein 17, V,9, 585
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methylene chloride,ether
Formel vikt 136.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.