Läs mer
(6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10193864
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10193864 1 g Amber Glass Bottle 1g
10133824 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10193864 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61114DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 63932-26-3
Molekylformel C8H11NOS
Molekylvikt (g/mol) 169.242
MDL-nummer MFCD08690319
InChI-nyckel NMVKUIFBCHQTHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-ylmethanamine, 6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methylamine, 4h-thieno 3,2-c pyran-4-methanamine,6,7-dihydro, 6,7-dihydro-4h-thieno-3,2-c pyran-4-ylmethyl amine, 6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 1-4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 4h,6h,7h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine, 6,7-dihydro-4h-thiopheno 3,2-c pyran-4-ylmethylamine, 1-6,7-dihydro-4h-thieno 3,2-c pyran-4-yl methanamine
PubChem CID 12225896
IUPAC-namn 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-ylmethanamine
LEDER C1COC(C2=C1SC=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6, 7-Dihydro-4H-thieno[3, 2-c]pyran-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 169.25
Procent renhet 97%