Läs mer
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15312052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15312052 250 mg 250mg
15302052 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15312052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454212500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 157327-51-0
Molekylformel C6H7N3·2ClH
Molekylvikt (g/mol) 194.06
InChI-nyckel VGQSNQPVXPPLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine 2hcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo-3,4-d-pyrimidine dihydrochloride, 4-d pyrimidine hydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidinedihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochl, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-, hydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-,dihydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine, 6,7-dihydro-, hydrochloride 1:2
PubChem CID 44182365
IUPAC-namn 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine;dihydrochloride
LEDER C1C2=CN=CN=C2CN1.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (Argentometry)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 194.06
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.