Läs mer
6,7-Dihydro-9-hydroxy-6-oxo-5H-pyrido[3,2-b]azepin-8-karboxylsyra-etylester, TRC
Produktkod. 30376260
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30376260 100 mg
1 options
Produktkod. 30376260 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD449143100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-Dihydro-9-hydroxy-6-oxo-5H-pyrido[3,2-b]azepine-8-carboxylic acid ethyl ester
CAS 676596-62-6
Molekylformel C12 H12 N2 O4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O4/c1-2-18-12(17)7-6-9(15)14-8-4-3-5-13-10(8)11(7)16/h3-5,16H,2,6H2,1H3,(H,14,15)
LEDER CCOC(=O)C1=C(O)c2ncccc2NC(=O)C1
IUPAC-namn etyl 9-hydroxy-6-oxo-5,7-dihydropyrido[3,2-b]azepin-8-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 248.23
Formel vikt 248.0797