Läs mer
6,7-Dihydroacenaphtho[5,6-cd]pyran-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dihydroacenaphtho[5,6-cd]pyran-1,3-dione |
| CAS | 5699-00-3 |
| Molekylformel | C14H8O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5,6-Acenaphthenedicarboxylic Anhydride, Acenaphthalic Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O3/c15-13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14(16)17-13)12(9)11(7)8/h3-6H,1-2H2 |
| LEDER | O=C(C1=C2C(C3=CC=C24)=C(CC3)C=C1)OC4=O |
| IUPAC-namn | 6,7-dihydroindeno[6,7,1-def]isochromene-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.21 |
| Formel vikt | 224.05 |