Läs mer
6,7-Dihydrocanrenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dihydrocanrenone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1 |
| Formel vikt | 342.2195 |