missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one, Mikromol™
Beskrivning
6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one |
| CAS | 68559-60-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H7 N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ticlopidine Hydrochloride Imp. B (EP), Ticlopidine Imp. B (EP), Ticlopidine USP Related Compound A, Ticlopidine USP RC A, 6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one, Ticlopidine Related Compound A, Ticlopidine Hydrochloride Impurity B, Ticlopidine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NOS/c9-7-5-2-4-10-6(5)1-3-8-7/h2,4H,1,3H2,(H,8,9) |
| LEDER | O=C1NCCc2sccc12 |
| IUPAC-namn | 6,7-dihydro-5H-thieno[3,2-c]pyridin-4-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?