Läs mer
6,7-Dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10257550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10257550 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10257550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277830010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6, 7-Dihydroxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Namnnotering 98%
CAS 4602-83-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 244.0°C to 248.0°C
Färg Brown to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H9NO2
MDL-nummer MFCD00143490
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-dihydroisoquinoline-6,7-diol, 6,7-dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 6,7-isoquinolinediol, 3,4-dihydro
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hot methanol,soluble in hot chloroform-methanol (1:1)
InChI-nyckel WQFVTSPRATYMNQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CNC=C2C1=CC(=O)C(=C2)O
IUPAC-namn 7-hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 163.18
PubChem CID 5922170
Formel vikt 163.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6,7-Dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.