Läs mer
6,7-Dihydroxy-4-metylkumarin, TRC
Produktkod. 30369331
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30369331 10 g
1 options
Produktkod. 30369331 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47962310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methylesculetin
CAS 529-84-0
Molekylformel C10 H8 O4
Kvantitet 10 g
Synonym 6,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 4-Methylaesculetin, Methylesculetin
InChI formel InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-10(13)14-9-4-8(12)7(11)3-6(5)9/h2-4,11-12H,1H3
LEDER CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12
IUPAC-namn 6,7-dihydroxy-4-metylkromen-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 192.17
Formel vikt 192.0423