Läs mer
6,7-Dihydroxykumarin, 98+%
Produktkod. p-7022557
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488346 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11488346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15393.06
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 305-01-1 | C9H6O4 | 178,143 g/mol
I närvaro av esculetin och HA14-1 (sc-205911) har uttryck av dödsreceptorn 4 (DR4) observerats vara uppreglerat och extracellulärt reglerat kinas (ERK) aktiveras. Andra studier tyder på att esculetin uppreglerar dödsreceptor 5 (DR5) proteinuttryck och förstärker TRAIL-inducerad apoptos. Det hämmar också aktiviteten av 12-LO (12-lipoxygenas) och minskar leukotrienbiosyntesen under 5-LO-hämning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
I närvaro av esculetin och HA14-1 (sc-205911) har uttryck av dödsreceptorn 4 (DR4) observerats vara uppreglerat och extracellulärt reglerat kinas (ERK) aktiveras. Andra studier tyder på att esculetin uppreglerar dödsreceptor 5 (DR5) proteinuttryck och förstärker TRAIL-inducerad apoptos. Det hämmar också aktiviteten av 12-LO (12-lipoxygenas) och minskar leukotrienbiosyntesen under 5-LO-hämning.
Löslighet
Löslig i DMSO, DMF, utspädda alkalier med blå fluorescens och aceton. Något lösligt i vatten. Olösligt i eter. Måttligt löslig i isättika och varm etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 305-01-1
Molekylformel C9H6O4
Molekylvikt (g/mol) 178.143
MDL-nummer MFCD00006874
InChI-nyckel ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym esculetin, 6,7-dihydroxycoumarin, aesculetin, cichorigenin, 6,7-dihydroxy-2h-chromen-2-one, cichoriin aglucon, esculatin, esculetol, esculin aglucon, esculin aglycon
PubChem CID 5281416
ChEBI CHEBI:490095
IUPAC-namn 6,7-dihydroxikromen-2-on
LEDER C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-Dihydroxycoumarin
Smältpunkt ∼270°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 152788
Merck Index 14,3697
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,DMF,diluted alkalies with blue fluorescence,and acetone. Slightly soluble in water. Insoluble in ether. Moderately soluble in Glacial acetic acid,and hot ethanol.
Formel vikt 178.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.