Läs mer
6,7-Dihydroxykumarin (Esculetin), TRC
Produktkod. 30383039
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30383039 1 g
1 options
Produktkod. 30383039 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4469401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Esculetin
CAS 305-01-1
Molekylformel C9 H6 O4
Kvantitet 1 g
Synonym 6,7-Dihydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Esculetin, 6,7-Dihydroxy-2-benzopyrone, 6,7-Dihydroxycoumarin, Aesculetin, Asculetine, Cichorigenin, Cichoriin aglycon, Esculetol, Esculin aglycon, NSC 26428
InChI formel InChI=1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
LEDER Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
IUPAC-namn 6,7-dihydroxychromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 178.14
Formel vikt 178.0266