Läs mer
6,7-Dihydroxyflavone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dihydroxyflavone |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O4/c16-11-7-14(9-4-2-1-3-5-9)19-15-8-13(18)12(17)6-10(11)15/h1-8,17-18H |
| Formel vikt | 254.0579 |