Läs mer
6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11490637
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490637 25 g 25g
11480637 5 g 5g
11400647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22469.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 2328-12-3 | C11H16ClNO2 | 229,70 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2328-12-3
Molekylformel C11H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 229.70
MDL-nummer MFCD00012744
InChI-nyckel SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Smältpunkt 256 °C till 260 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3634126
Synonym 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f
LEDER COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl
IUPAC-namn 6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin;hydroklorid
PubChem CID 6456035
Formel vikt 229.71
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.