Läs mer
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10507980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10507980 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10507980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2328-12-3
Molekylformel C11H15NO2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 229.71
InChI-nyckel SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f
PubChem CID 6456035
IUPAC-namn 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride
LEDER COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 252.0°C to 254.0°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 229.71
Procent renhet 98%
Fysisk form Shiny Crystalline Powder or Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.