Läs mer
6,7-Dimethoxy-1-indanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dimethoxy-1-indanone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-13-9-6-4-7-3-5-8(12)10(7)11(9)14-2/h4,6H,3,5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 192.08 |