Läs mer
6,7-Dimetoxi-2,4-kinazolindiamine, TRC
Produktkod. 30376814
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376814 25 mg
30376501 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30376814 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44660025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60547-96-8
Molekylformel C10 H12 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 220.23
Synonym 2,4-Diamino-6,7-dimethoxyquinazoline
IUPAC-namn 6,7-metoxyquinazolin-2,4-diamin
LEDER COc1cc2nc(N)nc(N)c2cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinediamine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3,(H4,11,12,13,14)
Formel vikt 220.096