Läs mer
6,7-Dimethoxy-2-(4-(tetrahydrofuran-2-carbonyl)piperazin-1-yl)quinazolin-4(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Hydroxy-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-[((2RS)-tetrahydrofuran-2-yl)carbonyl]piperazine |
| CAS | 1177261-73-2 |
| Molekylformel | C19 H24 N4 O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-(4-Hydroxy-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-4-[[(2RS)-tetrahydrofuran-2-yl]carbonyl]piperazine, 6,7-Dimethoxy-2-[4-[(tetrahydro-2-furanyl)carbonyl]-1-piperazinyl]-4(3H)-quinazolinone, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N4O5/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)20-19(21-17(12)24)23-7-5-22(6-8-23)18(25)14-4-3-9-28-14/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H,20,21,24) |
| LEDER | COc1cc2nc(nc(O)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4 |
| IUPAC-namn | [4-(4-hydroxy-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(oxolan-2-yl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.42 |
| Formel vikt | 388.1747 |