Läs mer
6,7-dimetoxi-3,4-dihydroisoquinolin, 97 %
Produktkod. 15491029
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491029 1 g 1g
15411039 250 mg 250mg
15401039 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15491029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64018.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 3382-18-1 | C11H13NO2 | 191,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3382-18-1
Molekylformel C11H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.23
MDL-nummer MFCD00266748
InChI-nyckel NSLJVQUDZCZJLK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 30058
IUPAC-namn 6,7-dimetoxi-3,4-dihydroisokinolin
LEDER COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Smältpunkt 39 °C till 40 °C
Färg Gult
Kokpunkt 155 °C till 161 °C (1 mmHg)
Brytningsindex 1.593
Kvantitet 1 g
Beilstein 138269
Synonym 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, pubchem12828, ksc571e8h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline, isoquinoline,3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride 1:1
Formel vikt 191.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.