Läs mer
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10723251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723251 5 g Glass bottle 5g
11916501 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10723251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265960050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 20232-39-7
Molekylformel C11H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 227.69
MDL-nummer MFCD11099370
InChI-nyckel PQXVEYYRJHMTEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline hydrochloride, pubchem17358, ksc496s5h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydro-chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolinehydrochloridehydrate
PubChem CID 2724664
LEDER Cl.COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6, 7-Dimethoxy-3, 4-dihydroisoquinoline hydrochloride hydrate
Smältpunkt 198.0°C to 202.0°C
Färg Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
Formel vikt 227.69
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Crystalline Powder