Läs mer
6,7-dimetoxi-3,4-dihydroisoquinolin hydrokloridhydrat, TRC
Produktkod. 30388499
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30388499 25 g
1 options
Produktkod. 30388499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47063025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline Hydrochloride Hydrate
CAS 20232-39-7
Molekylformel C11H14ClNO2 .xH2O
Kvantitet 25 g
Synonym 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride Hydrate
InChI formel InChI=1S/C11H13NO2.ClH/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.COc1cc2CCN=Cc2cc1OC
IUPAC-namn 6,7-dimetoxi-3,4-dihydroisoquinolin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 227.69
Formel vikt 227.0713