Läs mer
6,7-Dimethoxy-4-quinolinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dimethoxy-4-quinolinol |
| CAS | 13425-93-9 |
| Molekylformel | C11 H11 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 6,7-Dimethoxy-4-hydroxyquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c1-14-10-5-7-8(6-11(10)15-2)12-4-3-9(7)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | COc1cc2nccc(O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 6,7-dimethoxyquinolin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.21 |
| Formel vikt | 205.074 |