missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6,7-Dimethoxy-N2,N2-dimethylquinazoline-2,4-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dimethoxy-N2,N2-dimethylquinazoline-2,4-diamine |
| CAS | 19216-53-6 |
| Molekylformel | C12 H16 N4 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,4-Quinazolinediamine, 6,7-dimethoxy-N2,N2-dimethyl-, Quinazoline, 4-amino-2-(dimethylamino)-6,7-dimethoxy- (8CI), 6,7-Dimethoxy-N2,N2-dimethyl-2,4-quinazolinediamine, NSC 403405, Alfuzosin Hydrochloride Imp. F (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N4O2/c1-16(2)12-14-8-6-10(18-4)9(17-3)5-7(8)11(13)15-12/h5-6H,1-4H3,(H2,13,14,15) |
| LEDER | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)C |
| IUPAC-namn | 6,7-dimethoxy-2-N,2-N-dimethylquinazoline-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.281 |
| Formel vikt | 248.127 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?