missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6,7-Dimethoxycoumarin-4-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dimethoxycoumarin-4-acetic Acid |
| CAS | 88404-26-6 |
| Molekylformel | C13 H12 O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O6/c1-17-10-5-8-7(3-12(14)15)4-13(16)19-9(8)6-11(10)18-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,14,15) |
| LEDER | COc1cc2OC(=O)C=C(CC(=O)O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-(6,7-dimethoxy-2-oxochromen-4-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.23 |
| Formel vikt | 264.0634 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?