Läs mer
6,7-Dimethoxycoumarin-4-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dimethoxycoumarin-4-acetic Acid |
| CAS | 88404-26-6 |
| Molekylformel | C13 H12 O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O6/c1-17-10-5-8-7(3-12(14)15)4-13(16)19-9(8)6-11(10)18-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,14,15) |
| LEDER | COc1cc2OC(=O)C=C(CC(=O)O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 2-(6,7-dimethoxy-2-oxochromen-4-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.23 |
| Formel vikt | 264.0634 |