Learn More
6,7-Dimethoxyisoquinoline, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dimethoxyisoquinoline |
| CAS | 15248-39-2 |
| Molekylformel | C11H11NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Backebergine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | COC1=C(OC)C=C2C=NC=CC2=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vikt | 189.079 |