Läs mer
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione |
| CAS | 28888-44-0 |
| Molekylformel | C10H10N2O4 |
| MDL-nummer | MFCD00023889 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(N1)NC2=C(C=C(OC)C(OC)=C2)C1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.20 |
| Procent renhet | 97% |