Läs mer
6,7-dimetoxikonizolin-2,4-dion, 98 %
Produktkod. 11368145
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368145 10 g 10g
11378145 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368145 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08411.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 28888-44-0 | C10H10N2O4 | 222,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28888-44-0
Molekylformel C10H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 222.20
MDL-nummer MFCD00023889
InChI-nyckel KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 2,4-dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4 1h,3h-dione, 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione, 6,7-dimethoxy-1h,3h-2,4-quinazolindione, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-2,4-quinazolinedione, 2,4-dihydroxy-6,7-dimethoxy quinazoline, 6,7-dimethoxy-2,4-dihydroxy quinazoline
PubChem CID 120081
IUPAC-namn 6,7-dimetoxi-lH-kinazolin-2,4-dion
LEDER COC1=C(OC)C=C2C(=O)NC(=O)NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 204597
Formel vikt 222.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.