Läs mer
6,7-dimetoxyquinazolin-2,4-dion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14) |
| Formel vikt | 222.0641 |