Läs mer
6,7-dimetoxyquinazolin-2,4-dion, TRC
Produktkod. 30380874
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30380874 1 g
30377450 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30380874 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4749501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28888-44-0
Molekylformel C10 H10 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 222.2
Synonym 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
IUPAC-namn 6,7-dimetoxi-1H-kinazolin-2,4-diaon
LEDER COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Formel vikt 222.0641