Läs mer
6,7-dimetoxyquinazolin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dimethoxyquinazoline-4-one |
| CAS | 13794-72-4 |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Erlotinib Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O3/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)11-5-12-10(6)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,12,13) |
| LEDER | COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OC |
| IUPAC-namn | 6,7-dimetoxi-3H-quinazolin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.2 |
| Formel vikt | 206.0691 |