Läs mer
6,7-dimetoxyquinazolin-4-one, TRC
Produktkod. 30371231
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30371231 1 g
1 options
Produktkod. 30371231 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4708001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,7-Dimethoxyquinazoline-4-one
CAS 13794-72-4
Molekylformel C10 H10 N2 O3
Kvantitet 1 g
Synonym Erlotinib Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O3/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)11-5-12-10(6)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,12,13)
LEDER COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OC
IUPAC-namn 6,7-dimetoxi-3H-quinazolin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 206.2
Formel vikt 206.0691