Läs mer
6,7-Dimethylpterin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,7-Dimethylpterin |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N5O/c1-3-4(2)11-6-5(10-3)7(14)13-8(9)12-6/h1-2H3,(H3,9,11,12,13,14) |
| Formel vikt | 191.0807 |