missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-(8-Chloro-4,5-dihydro-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-6-ylidene)-2,4-cyclohexadien-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(8-Chloro-4,5-dihydro-1-methyl-6H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-6-ylidene)-2,4-cyclohexadien-1-one |
| CAS | 154754-57-1 |
| Molekylformel | C18H14ClN3O |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14ClN3O/c1-11-20-9-13-10-21-18(14-4-2-3-5-17(14)23)15-8-12(19)6-7-16(15)22(11)13/h2-9,21H,10H2,1H3 |
| LEDER | O=C1C=CC=CC1=C2NCC3=CN=C(N3C=4C=CC(Cl)=CC42)C |
| IUPAC-namn | 6-(8-chloro-1-methyl-4,5-dihydro-6H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepin-6-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.78 |
| Formel vikt | 323.08 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?