Läs mer
6,8-Dibromo-1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-quinazoline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,8-Dibromo-1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-quinazoline Hydrochloride |
| CAS | 1796928-60-3 |
| Molekylformel | C9 H10 Br2 N2 . H Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10Br2N2.ClH/c1-13-4-6-2-7(10)3-8(11)9(6)12-5-13;/h2-3,12H,4-5H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CN1CNc2c(Br)cc(Br)cc2C1 |
| IUPAC-namn | 6,8-dibromo-3-methyl-2,4-dihydro-1H-quinazoline;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.458 |
| Formel vikt | 339.898 |