Läs mer
6,8-Dibrom-3-cyklohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-kinazolinon, Mikromol™
Beskrivning
6,8-Dibrom-3-cyklohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone |
| CAS | 21237-84-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C14 H16 Br2 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16Br2N2O/c15-10-6-9-8-18(11-4-2-1-3-5-11)14(19)17-13(9)12(16)7-10/h6-7,11H,1-5,8H2,(H,17,19) |
| LEDER | Brc1cc(Br)c2NC(=O)N(Cc2c1)C3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | 6,8-dibrom-3-cyklohexyl-1,4-dihydroquinazolin-2-one |
| Visa mer |