Läs mer
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15445378
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445378 5 g 5g
15435378 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59151.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 63744-22-9 | Molecular Formula: C6H3Br2N3 | Molecular Weight: 276.92 g/mol
Det är en mellanprodukt i organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en mellanprodukt i organiska synteser.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63744-22-9
Molekylformel C6H3Br2N3
Molekylvikt (g/mol) 276.92
MDL-nummer MFCD08460056
InChI-nyckel UQCZZGIPIMJBCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,8-dibromoimidazo 1,2-a pyrazine, imidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibromo, 6,8-dibromo-imidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibromoimidazol 1,2-a pyrazine, pubchem14656, acmc-1b8pv, ksc351o9d, buttpark 180\02-82, 6,8 dibromoimidazo 1,2-a pyrazine, 6,8-dibomoimidazo 1,2-a pyrazine
PubChem CID 15025843
IUPAC-namn 6,8-dibromoimidazo[1,2-a]pyrazin
LEDER BrC1=CN2C=CN=C2C(Br)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 276.92
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.