Läs mer
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine |
| CAS | 63744-22-9 |
| Molekylformel | C6H3Br2N3 |
| MDL-nummer | MFCD08460056 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | BrC1=NC(Br)=CN2C1=NC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.92 |
| Procent renhet | 97% |