Läs mer
6,8-diklor-2-oxo-2H-kromen-3-karboxylsyra,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10354702
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10354702 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10354702 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB01254CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6, 8-Dichloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
CAS 2199-86-2
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H4Cl2O4
MDL-nummer MFCD00047641
Kvantitet 250 mg
Synonym 6,8-dichloro-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6,8-dichloro-2-oxo, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6,8-dichloro-2-oxo, opera_id_158, maybridge1_000531, 6,8-dichlorocoumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-6,8-dichloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid
InChI-nyckel WJEHZKIVHXRVSR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C2C=C(C(=O)OC2=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 6,8-diklor-2-oxokromen-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 259.038
PubChem CID 657910
Formel vikt 259.04
Procent renhet 95%