Läs mer
6,8-Dichloro-octanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6,8-Dichloro-octanoic Acid |
| CAS | 41443-60-1 |
| Molekylformel | C10 H18 Cl2 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 6,8-Dichloro-octanoic Acid, 6,8-Dichlorooctanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18Cl2O2/c1-2-14-10(13)6-4-3-5-9(12)7-8-11/h9H,2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCCCC(Cl)CCCl |
| IUPAC-namn | ethyl 6,8-dichlorooctanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.155 |
| Formel vikt | 240.068 |