missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin (DIFMU), TRC

Produktkod. 30136894
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136894 5 mg
30132643 25 mg
17959444 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136894 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4524485MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 215868-23-8
Molekylformel C10H6F2O3
Molekylvikt (g/mol) 212.15
LEDER CC1=CC(=O)Oc2c(F)c(O)c(F)cc12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin (DIFMU)
Kvantitet 5 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.