Läs mer
6,8-Dihydroxy-2-(methylthio)purine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11483487
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11483487
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17262.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14443-37-9
Molekylformel C6H6N4O2S
Molekylvikt (g/mol) 198.20
MDL-nummer MFCD00022637
InChI-nyckel ABNKHLJAVYVWBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,8-dihydroxy-2-methylmercaptopurine, 2-methylsulfanyl-7,9-dihydro-3h-purine-6,8-dione, 2-methylthiopurine-6,8-diol, 2-methylsulfanyl-7h-purine-6,8-diol, acmc-20am0i, 6,8-dihydroxy-2-methylthio purine, 2-methylthio-7h-purine-6,8-diol, 6,8-dihydroxy-2-methylmercapto purine, 2-methylthio-1h-purine-6,8 7h,9h-dione
PubChem CID 229271
LEDER CSC1=NC(=O)C2=C(NC(=O)N2)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,8-Dihydroxy-2-(methylthio)purine
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-(methylsulfanyl)-6,7,8,9-tetrahydro-3H-purine-6,8-dione
Formel vikt 198.21
Procent renhet 98%