Läs mer
6,9-diklor-2-metoxiakridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307645
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307645 5 g 5g
11317645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05913.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86-38-4 | C14H9Cl2NO | 278.132 g/mol
6,9-diklor-2-metoxiakridin används för att framställa 6-klor-2-metoxi-akridin-9-ylamin genom att reagera med fenol och ammoniumkarbonat. Det används vid framställning av 9-amino-6-klor-2-metoxiakridin, N'-(6-klor-2-metoxi-akridin-9-yl)-heptylamin och N,N'-bis-(6-klor-2-metoxi-akridin-9-yl)-hexan-1,6-diamin. Vidare är det involverat i framställningen av 4-aminokinolin- och 9-aminoakridinderivat genom reaktion med kinolizidinylalkylaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningar
6,9-Dikloro-2-metoxiakridin används för att framställa 6-klor-2-metoxi-akridin-9-ylamin genom att reagera med fenol och ammoniumkarbonat. Det används vid framställning av 9-amino-6-klor-2-metoxiakridin, N′ -(6-klor-2-metoxi-akridin-9-yl)-heptylamin och N,N′ -bis-(6-klor-2-metoxi-akridin-9-yl)-hexan-1,6-diamin. Vidare är det involverat i framställningen av 4-aminokinolin- och 9-aminoakridinderivat genom reaktion med kinolizidinylalkylaminer.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-38-4
Molekylformel C14H9Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 278.132
MDL-nummer MFCD00005028
InChI-nyckel RYRNQWYNHLLOGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym halocrin, 3,9-dichloro-7-methoxyacridine, halocrine, 6.9-dichloro-2-methoxyacridine, 2-methoxy-6,9-dichloroacridine, acridine,9-dichloro-2-methoxy, acridine, 6,9-dichloro-2-methoxy, bidd:gt0206, 6,9dichloro-2-methoxyacridine, 6,9-dichloro-2-methoxy-acridine
PubChem CID 66577
IUPAC-namn 6,9-diklor-2-metoxiakridin
LEDER COC1=CC2=C(C3=C(C=C(C=C3)Cl)N=C2C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6,9-Dichloro-2-methoxyacridine
Smältpunkt 163°C to 165°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 226309
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 278.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.