missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-a-Hydroxy Stanozolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-alpha-Hydroxy Stanozolol |
| CAS | 1206164-58-0 |
| Molekylformel | C21H32N2O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (5α,6α,17β)-17-Methyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazole-6,17-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)9-16(19)18(24)8-13-14(19)4-6-20(2)15(13)5-7-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| LEDER | [H][C@]12CC3=C(C=NN3)C[C@]1(C)C4C(C(CC[C@]5(C)O)[C@]5(C)CC4)C[C@@H]2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.49 |
| Formel vikt | 344.2464 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?