Läs mer
6-acetamidohexansyrahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11465657
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465657 5 g 5g
11475657 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465657 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23623.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57-08-9 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-08-9
Molekylformel C8H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 173.21
MDL-nummer MFCD00004424
InChI-nyckel WDSCBUNMANHPFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acexamic acid, 6-acetylamino hexanoic acid, 6-acetamidocaproic acid, plastenan, acetaminocaproic acid, acide acexamique, aeah base, hexanoic acid, 6-acetylamino, acemin, epsilon-acetamidocaproic acid
PubChem CID 2005
IUPAC-namn 6-acetamidohexansyra
LEDER CC(=O)NCCCCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Acetamidohexanoic acid hydrate
Smältpunkt 102°C to 106°C
Linjär formel CH3CONH(CH2)5CO2H·xH2O
Kvantitet 5 g
Merck Index 14,45
Formel vikt 173.21 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.