Läs mer
6-Acetamidohexanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16468706
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16468706 100 mg
1 options
Produktkod. 16468706 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1259
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 6-Acetamidohexanoic acid is a pharmaceutical intermediate
6-Acetamidohexanoic acid is a pharmaceutical intermediate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Acetamidohexanoic acid
CAS 57-08-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H15NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym Acexamic Acid 6-Acetamidocaproic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (577.33 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CCCCCNC(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 173.21
Formel vikt 173.21
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid