Läs mer
6-Acetoxy-2H-pyran-3(6H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Acetoxy-2H-pyran-3(6H)-one |
| CAS | 62644-49-9 |
| Molekylformel | C7H8O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Acetoxy-5-oxo-5,6-dihydro-2H-pyran, 6-Acetoxy-2H-pyran-3(6H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O4/c1-5(8)11-7-3-2-6(9)4-10-7/h2-3,7H,4H2,1H3 |
| LEDER | CC(=O)OC1OCC(=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | (5-oxo-2H-pyran-2-yl) acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.14 |
| Formel vikt | 156.0423 |