Läs mer
6-Acetoxymethyl-4-methoxy-5-methyl-3-pyridylmethanol o-Toluate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Acetoxymethyl-4-methoxy-5-methyl-3-pyridylmethanol o-Toluate |
| CAS | 1159977-01-1 |
| Molekylformel | C19H21NO5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Methyl-benzoic Acid (4-Methoxy-6-(o-acetyl-methyl)-5-methyl-3-pyridinyl)methyl Ester, o-Toluic Acid [4-Methoxy-6-(o-acetyl-methyl)-5-methyl-3-pyridinyl]methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO5/c1-12-7-5-6-8-16(12)19(22)25-10-15-9-20-17(11-24-14(3)21)13(2)18(15)23-4/h5-9H,10-11H2,1-4H3 |
| LEDER | COc1c(C)c(COC(=O)C)ncc1COC(=O)c2ccccc2C |
| IUPAC-namn | [6-(acetyloxymethyl)-4-methoxy-5-methylpyridin-3-yl]methyl 2-methylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.37 |
| Formel vikt | 343.142 |