Läs mer
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen, 97 %
Produktkod. 11487636
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487636 100 g 100g
11467636 5 g 5g
11477636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14666.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 774-55-0 | C12H14O | 174,24 g/mol
6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen, används som ett nytt metylantranilat men ändå extremt stabilt och motståndskraftigt mot missfärgning. Det används i flytande tvättmedel, koncentrerade sköljmedel, alkoholhaltiga fina dofter, antiperspiranter. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen, används som ett nytt metylantranilat men ändå extremt stabilt och motståndskraftigt mot missfärgning. Det används i flytande tvättmedel, koncentrerade sköljmedel, alkoholhaltiga fina dofter, antiperspiranter. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Produkten är känslig för ljus och fukt. Hantera och förvara under inert gas. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 774-55-0
Molekylformel C12H14O
Molekylvikt (g/mol) 174.24
MDL-nummer MFCD00019710
InChI-nyckel VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 6-acetyltetralin, 6-acetyl tetralin, ethanone, 1-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl, unii-6l3dbr6de6, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-tetrahydro-2-acetonaphthone, 6l3dbr6de6, 6-acetyltetrahydronaphthalene, 1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 69885
LEDER CC(=O)C1=CC=C2CCCCC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Smältpunkt -21 °C
Densitet 1.058
Kokpunkt 119 °C till 121 °C (2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.561
Kvantitet 100 g
Beilstein 1241458
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn 1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)etan-1-on
Formel vikt 174.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.